Få mere at vide
Gibco™ Virustransportmedium
Artikelnummer. 16627805 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16627805 1 l
16637805 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16627805 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A48750BA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
En brugsklar opløsning, der indeholder Hanks balancerede saltopløsning, varmeinaktiveret FBS, gentamicinsulfat og amphotericin B.
Kit til transport af prøver, der mistænkes for at indeholde virus
  • Det er en brugsklar opløsning, der indeholder Hanks balancerede saltopløsning, varmeinaktiveret FBS, gentamicinsulfat og amphotericin B
  • Velegnet til transport af prøver, der mistænkes for at indeholde virus
  • Kit er i overensstemmelse med formuleringen udgivet af Centers for Disease Control and Prevention (CDC) til fremstilling af viralt transportmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Virustransportmedium
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen glukose, Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Tøris