Få mere at vide
Gibco™ Viral produktionsmedium, AGT™
Artikelnummer. 30283139 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Rekonstitueret volumen:
100 L
1 L
50 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rekonstitueret volumen
30283139 100 L
30282803 1 L
30282829 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30283139 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5147104
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Gibco Viral Production Medium, AGT, er tørformatversionen af CTS Viral Production Medium, et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit, phenol rødfrit medium.
  • Gibco Viral Produktionsmedium AGT er tørformatversionen af CTS Viral Produktionsmedium, et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit, phenolrødfrit medium
  • Medium er en del af CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System til produktion af højtiter adeno-associeret virus (AAV)
  • CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System er en skalerbar, højtiter platform til produktion af affjedrings-AAV med forskningskvalitet og GMP versioner, der muliggør en problemfri overgang fra forskning til kommerciel produktion
  • Andre komponenter i CTS AAV-MAX-systemet inkluderer CTS Viral Production Cells 2.0, CTS AAV-MAX Transfection Kit og CTS Viral-Plex Complexation Buffer.
Funktioner ved Viral Production Medium, AGT, omfatter:
  • Understøtter vækst og transfektion af CTS Viral Production Cells 2.0 fra shake flask til bioreaktorskalaer
  • Hjælper med at muliggøre produktion af høje AAV-titere, over 5 x 1010 vg/ml (uoprenset)
  • Forenkler overgangen til produktionsskala på grund af Advanced Granulation Technology (AGT) muliggør auto-pH og forenklet opløsning
  • Formuleret med GlutaMAX-tilskud, ingen yderligere tilskud nødvendig
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret til ISO 13485. Drug Master File og Regulatory Support File kan fås efter anmodning.
Advanced Granulation Technology
  • Advanced Granulation Technology (AGT) hjælper med at forenkle mediumforberedelse i stor skala med hurtig rehydrering
  • En not-put water-protokol og lav støvdannelse skaber mindre trykopbygning under steril filtrering
  • For mere information om AGT medieforberedelse i stor skala, se Hydration and scale-up of AGT medium in HyPerforma and imPULSE Engangsblandere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype HEK 293-celler
Koncentration 25.6 g/L
Form Pulver (AGT)
Produkttype AAV Produktionsmedium
Sterilitet Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glukose, GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen antibiotika
Til brug med (applikation) AAV-produktion
Produktlinje AAV-MAX
Mængde 100 L
pH 6,9 til 7,5
Rekonstitueret volumen 100 L
Indhold og opbevaring 100 L Ropack-spand, opbevar ved 2 °C til 8 °C og er beskyttet mod lys
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem Pattedyr