Få mere at vide
Gibco™ Viral produktionsmedium, AGT™
Artikelnummer. 30282803 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Rekonstitueret volumen:
100 L
1 L
50 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rekonstitueret volumen
30282803 1 L
30282829 50 L
30283139 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30282803 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A5147101
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Gibco Viral Production Medium, AGT, er tørformatversionen af CTS Viral Production Medium, et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit, phenol rødfrit medium.
  • Gibco Viral Produktionsmedium AGT er tørformatversionen af CTS Viral Produktionsmedium, et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit, dyreoprindelsesfrit, phenolrødfrit medium
  • Medium er en del af CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System til produktion af højtiter adeno-associeret virus (AAV)
  • CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System er en skalerbar, højtiter platform til produktion af affjedrings-AAV med forskningskvalitet og GMP versioner, der muliggør en problemfri overgang fra forskning til kommerciel produktion
  • Andre komponenter i CTS AAV-MAX-systemet inkluderer CTS Viral Production Cells 2.0, CTS AAV-MAX Transfection Kit og CTS Viral-Plex Complexation Buffer.
Funktioner ved Viral Production Medium, AGT, omfatter:
  • Understøtter vækst og transfektion af CTS Viral Production Cells 2.0 fra shake flask til bioreaktorskalaer
  • Hjælper med at muliggøre produktion af høje AAV-titere, over 5 x 1010 vg/ml (uoprenset)
  • Forenkler overgangen til produktionsskala på grund af Advanced Granulation Technology (AGT) muliggør auto-pH og forenklet opløsning
  • Formuleret med GlutaMAX-tilskud, ingen yderligere tilskud nødvendig
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret til ISO 13485. Drug Master File og Regulatory Support File kan fås efter anmodning.
Advanced Granulation Technology
  • Advanced Granulation Technology (AGT) hjælper med at forenkle mediumforberedelse i stor skala med hurtig rehydrering
  • En not-put water-protokol og lav støvdannelse skaber mindre trykopbygning under steril filtrering
  • For mere information om AGT medieforberedelse i stor skala, se Hydration and scale-up of AGT medium in HyPerforma and imPULSE Engangsblandere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype HEK 293-celler
Koncentration 25.6 g/L
Form Pulver (AGT)
Produkttype AAV Produktionsmedium
Sterilitet Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glukose, GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen antibiotika
Til brug med (applikation) AAV-produktion
Produktlinje AAV-MAX
Mængde 1 L
pH 6,9 til 7,5
Rekonstitueret volumen 1 L
Indhold og opbevaring 1 L Securitainer. Opbevar ved 2°til 8 °C, beskyttet mod lys.
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem Pattedyr