Få mere at vide
Descripción
Gibco Viral Production Medium er et kemisk defineret, serumfrit og proteinfrit medium. Den er fri for animalsk oprindelse og specielt udviklet til vækst og transfektion af Viral Production Cells 2.0 (suspensionstilpassede HEK 293F-afledte celler).
- Til produktion af adeno-associeret virus (AAV) som en del af AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
- Understøtter vækst af suspensionsvirale produktionsceller 2.0 til tætheder på over 1,2 x 107 celler/ml
- Muliggør produktion af høje AAV-titere, mere end 5 x 1010 vg/ml (urenset)
- Understøtter vækst og transfektion af Viral Production Cells 2.0 fra shake flask til bioreaktorskalaer
- Viral produktionsmedium kræver tilskud med 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat. Nr. 35050038) før brug
Especificaciones
Especificaciones
| Cellelinje | Virale produktionsceller 2.0 |
| Celletype | HEK 293 |
| Klassifikation | Serumfri, Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | AAV Produktionsmedium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate, GlutaMAX |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen GlutaMAX |
| Til brug med (applikation) | AAV produktion |
| Fremstillingskvalitet | ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.