Få mere at vide
Gibco™ Viralt produktionsmedium
Artikelnummer. 17381889
Mængde:
1 L
6 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 17381889
Brand: Gibco™ A4817903
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco Viralt produktionsmedium er et kemisk defineret, serumfrit og proteinfrit medium. Den er fri for animalsk oprindelse og specielt udviklet til vækst og transfektion af virale produktionsceller 2.0 (suspensions-tilpassede HEK 293F-afledte celler).
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
  • Et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit og animalsk oprindelsesfrit medium
  • Specielt udviklet til vækst og transfektion af virale produktionsceller 2.0 (suspensionstilpassede HEK 293F-afledte celler)
  • Til produktion af adeno-associeret virus (AAV) som en del af AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
  • Understøtter vækst af suspension virale produktionsceller 2.0 til tætheder på over 1,2 x 10 7 celler/ml
  • Muliggør produktion af høje AAV-titere, større end 5 x 10 10 vg/mL (urenset)
  • Understøtter vækst og transfektion af virale produktionsceller 2.0 fra rystekolbe til bioreaktorvægte
  • Viralt produktionsmedium kræver tilskud med 4 mM GlutaMAX-supplement (kat. nr. 35050038) før brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype HEK 293 celler
Klassifikation Serumfri, Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Form Væske
Produkttype AAV Produktionsmedium
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Glukose, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Til brug med (applikation) AAV produktion
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Produktlinje AAV-MAX
Mængde 10 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Taske
pH 7
Regulatorisk status RUO - Kun forskningsbrug
Indhold og opbevaring 10 L pose; opbevares ved 2 –8°C, beskyttet mod lys
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem Pattedyr