Få mere at vide
Gibco™ Viralt produktionsmedium
Artikelnummer. 17371889 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
6 l
10 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17371889 1 l -
17651536 6 l Pakke med 6
17381889 10 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17371889 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A4817901
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Viral Production Medium er et kemisk defineret, serumfrit og proteinfrit medium til vækst og transfektion af Viral Production Cells 2.0.
Gibco Viral Production Medium er et kemisk defineret, serumfrit og proteinfrit medium. Den er fri for animalsk oprindelse og specielt udviklet til vækst og transfektion af Viral Production Cells 2.0 (suspensionstilpassede HEK 293F-afledte celler).
  • Til produktion af adeno-associeret virus (AAV) som en del af AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
  • Understøtter vækst af suspensionsvirale produktionsceller 2.0 til tætheder på over 1,2 x 107 celler/ml
  • Muliggør produktion af høje AAV-titere, mere end 5 x 1010 vg/ml (urenset)
  • Understøtter vækst og transfektion af Viral Production Cells 2.0 fra shake flask til bioreaktorskalaer
  • Viral produktionsmedium kræver tilskud med 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat. Nr. 35050038) før brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Virale produktionsceller 2.0
Celletype HEK 293
Klassifikation Serumfri, Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Form Væske
Produkttype AAV Produktionsmedium
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glukose, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen GlutaMAX
Til brug med (applikation) AAV produktion
Fremstillingskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registreret
Produktlinje AAV-MAX
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
pH 7
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring 1 L flaske; Reagenser bør opbevares ved 2°til 8 °C og beskyttes mod lys
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem Pattedyr