Få mere at vide
Bollé Safety Viper klare sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12334739 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
12334739 Ridsefast Hver
1 options
Artikelnummer. 12334739 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. VIPCI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.14 DKK
    60.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.34 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder udsyn hele vejen rundt og passer til alle ansigtsformer takket være de strækbare stænger.
  • Klar polycarbonat linse med nylonramme
  • Sidearme er længdejusterbare
  • Linser har anti-ridse belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast
Produkttype Sikkerhedsbriller
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat