Få mere at vide
Vinyltriphenylphosphonium bromide, 97%
Artikelnummer. 11380174
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380174 25 g 25g
11370174 5 g 5g
11390174 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11380174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00708.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5044-52-0 | C20H18BrP | 369.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5044-52-0
Molekylær formel C20H18BrP
Molekylvægt (g/mol) 369.24
MDL nummer MFCD00011807
InChI nøgle VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym vinyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl vinyl phosphonium bromide, schweizer's reagent, ethenyltriphenylphosphonium bromide, ethenyl triphenyl phosphanium bromide, ethenyltriphenylphosphanium bromide, triphenyl-vinyl-phosphonium; bromide, pubchem16334, acmc-1aw2n, vinyltriphenylphosphine bromide
PubChem CID 2723893
IUPAC navn ethenyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C=C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 182°C to 186°C
Mængde 25 g
Beilstein 4168860
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 369.25
Procent renhed 97%