Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylidene chloride |
| Navn note | 99.9% |
| Smeltepunkt | -122.0°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.2180g/mL |
| Kogepunkt | 31.2°C to 31.7°C |
| Flammepunkt | −25°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99.85% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vinylidene chloride, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.