Få mere at vide
Vinylcyclopropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinylcyclopropane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8/c1-2-5-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2 |
| Formel vægt | 68.0626 |