CAS RN 693-86-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Vinylcyclopropane, TRC
CAS: 693-86-7 Molekylær formel: C5 H8 Molekylvægt (g/mol): 68.12 Synonym: Ethenyl-cyclopropane,Vinyl-cyclopropane,Cyclopropylethene,Cyclopropylethylene,Cyclopropyl-ethene IUPAC navn: ethenylcyclopropane SMIL: C=CC1CC1