Få mere at vide
Brady™ Vinyl kontinuerlig tape til bærbare printere
Kontinuerlig vinyltape til bærbare etiketprintere kan flyttes med en blank finish.
282.55 DKK - 329.77 DKK
Tekniske data
| Farve | Sort på hvidt |
|---|---|
| Materiale | Vinyl |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 21 ft. |
| Længde (metrisk) | 6.4 m |
| Produktkode | Brand | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17633215
|
Brady™
152246 |
12,7 mm |
298.00 DKK 282.55 DKK / Pakke med 1 Spare 15.45 DKK 5% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17643215
|
Brady™
152247 |
19 mm |
347.00 DKK 329.77 DKK / Pakke med 1 Spare 17.23 DKK 4% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
M21 Series Flytbare vinyletiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare etiketprintere leveres som en kontinuerlig tape, klar til at blive brugt til etiketudskrivning.
- Velegnet til lave temperaturer, såsom frysere
Tekniske data
| Sort på hvidt | |
| Termisk overførsel | |
| 6.4 m | |
| 0.13 mm | |
| Kontinuerlig | |
| -40 °C til +82 °C | |
| Mærkning af komponenter og udstyr, identifikation af faciliteter, gulvmærkning, mærkning af rør og ventiler |
| Vinyl | |
| 21 ft. | |
| 0,005 tommer | |
| Må ikke autoklaveres | |
| -40 °F til 180 °F | |
| 2011/65/EU og 2015/863 | |
| 1 |