Få mere at vide
Brady™ Vinyl kontinuerlig tape til bærbare printere
Kontinuerlig vinyltape til bærbare etiketprintere kan flyttes med en blank finish.
Brand:  Brady™ 152247
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17643215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 DKK
    329.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.23 DKK
    4% Slukket
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
M21 Series Flytbare vinyletiketter til Brady™ M210 og M211 bærbare etiketprintere leveres som en kontinuerlig tape, klar til at blive brugt til etiketudskrivning.
  • Velegnet til lave temperaturer, såsom frysere
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Kan flyttes
Glans
Vinyl
Båndkassette
Mærkning af komponenter og udstyr, identifikation af faciliteter, gulvmærkning, mærkning af rør og ventiler
1
-40 °C til +82 °C
0.13 mm
21 ft.
0,75 tommer
M21-750-581-WT
2011/65/EU og 2015/863
Sort på hvidt
Kontinuerlig
Termisk overførsel
Ikke-steril
Brady M210 Labelprinter, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Labelprinter
-40 °F til 180 °F
0,005 tommer
19.05 mm (W)
6.4 m
19 mm