Få mere at vide
Vincristine sulfate, 97+%, Thermo Scientific™
An anti-tumor alkaloid used in cancer research
1369.65 DKK - 2925.42 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 2068-78-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C46H58N4O14S |
| Molekylvægt (g/mol) | 923.044 |
| MDL nummer | MFCD00084729 |
| InChI nøgle | AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N |
| PubChem CID | 126963557 |
| SMIL | CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15483589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60907.MA |
10mg |
1522.41 DKK 1369.65 DKK / 10mg Spare 152.76 DKK 10% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15493589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60907.MB |
25mg |
2925.42 DKK
25mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO at 60mg/ml. Soluble in water at 25mg/ml with warming. Very poorly soluble in ethanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away fom strong oxidizing agents, heavy metal salts.
Kemiske identifikatorer
| 2068-78-2 | |
| 923.044 | |
| AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N | |
| CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O |
| C46H58N4O14S | |
| MFCD00084729 | |
| 126963557 |
Tekniske data
| Vincristine sulfate | |
| White | |
| MFCD00084729 | |
| 3924631 | |
| 14,9986 | |
| AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N | |
| 923.044 | |
| 923.04 |
| 2068-78-2 | |
| C46H58N4O14S | |
| UN2811 | |
| 273°C to 281°C | |
| Soluble in DMSO at 60mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming; Very poorly soluble in ethanol | |
| CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O | |
| 126963557 | |
| ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H360-H341
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H301-H341-H361fd
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 218-190-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OH6340000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
- Vincristine sulfate
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 3
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Vincristine sulfate