Få mere at vide
Vincristine sulfate, 97+%, Thermo Scientific™
An anti-tumor alkaloid used in cancer research
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60907.MA
Mængde 10mg
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 15483589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1522.41 DKK
    1369.65 DKK / 10mg
    Spare 152.76 DKK
    10% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in DMSO at 60mg/ml. Soluble in water at 25mg/ml with warming. Very poorly soluble in ethanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away fom strong oxidizing agents, heavy metal salts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
2068-78-2
923.044
AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
C46H58N4O14S
MFCD00084729
126963557
Tekniske data
Vincristine sulfate
White
C46H58N4O14S
UN2811
273°C to 281°C
Soluble in DMSO at 60mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming; Very poorly soluble in ethanol
CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
126963557
≥98%
2068-78-2
10mg
MFCD00084729
3924631
14,9986
AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
923.044
923.04
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Vincristine sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vincristine sulfate