Få mere at vide
Thermo Scientific™ ViewRNA Fluorescenssæt for vævsanalyse
Artikelnummer. p-7224377 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Væv Alexa Fluor 488 (Type 4) Modul
Væv Alexa Fluor 546 (Type 1) Modul
Væv Alexa Fluor 594 (Type 1) Modul
Væv Alexa Fluor 750 (Type 10) Modul
Vævsfluorescens 1 Plex Assay Core Kit
Vævsfluorescens 4 Plex Assay Kit
Farve:
Grøn (FITC)
Grøn (FITC), Orange (TRITC), Dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 )
Grøn (FITC), rød (Texas rød), dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 )
Nær infrarød (Cy7 )
Orange (TRITC)
Rød (Texas rød)
dyb rød (Cy5 )
Mængde:
24 dias
96 dias
Kit: Fare. Indeholder Formamid og Subtilisin. Mistænkt for at forårsage kræft. Kan skade fertiliteten eller det ufødte barn. Kan forårsage skade på organer ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Indeholder lithiumdodecylsulfat. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Læs SDS.
Artikelnummer. 17806781
Brand: Thermo Scientific™ QVT0700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kit: Fare. Indeholder Formamid og Subtilisin. Mistænkt for at forårsage kræft. Kan skade fertiliteten eller det ufødte barn. Kan forårsage skade på organer ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Indeholder lithiumdodecylsulfat. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Læs SDS.
Kræver
Ved opbevaring som anvist på produktetiketten er produktet stabilt i mindst 6 måneder efter modtagelsen. Partispecifik udløbsdato kan findes på analysecertifikatet (COA).
ViewRNA Vævsassays er RNA in situ hybridiseringsassays (ISH) til pålidelig påvisning af op til fire RNA-mål inden for vævssektioner og dyrkede celler. Visualiser ethvert RNA i ethvert væv/celle med enkeltkopifølsomhed.
ViewRNA Vævsanalyse Fluorescenssæt muliggør en in situ hybridiseringsmetode (ISH) til samtidig påvisning af et til fire RNA-mål (mRNA, ikke-kodende RNA eller mikroRNA) ved enkeltkopifølsomhed. Disse sæt kombinerer lyse Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, og Alexa Fluor 750 farvestoffer, der visualiseres ved hjælp af fluorescensmikroskoper eller billedkameraer med højt indhold. ViewRNA Vævsassay bruger proprietær kemi til de målspecifikke probesæt (RNA FISH-prober) og gren-DNA (bDNA) signalamplifikation til påvisning af specifikt signal.
Med ViewRNA Vævsanalyser kan du opnå:
  • Robust, enkelt RNA-molekyle-detektion i FFPE-vævssektioner, kryo-konserverede sektioner og dyrkede celler
  • Nøjagtighed og specificitet iboende for bDNA-amplifikationsteknologier
  • Samtidig påvisning af op til fire RNA-mål, inklusive mRNA, ikke-kodende RNA og mikroRNA
Bemærk: A ViewRNA sondesæt er påkrævet og kan købes separat
ViewRNA Tissue Assay Fluorescenssæt, når de kombineres med en ViewRNA Vævssondesæt (købes separat), muliggør påvisning af et enkelt RNA-mål i væv/celler vha. Alexa Fluor farvestoffer. ViewRNA tilbyder 6500 katalogprobesæt. Eventuelle flere sondesæt kan designes uden ekstra omkostninger.
For at imødekomme forskellige eksperimentelle behov ViewRNA Vævsassay leveres i forskellige sæt og moduler.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (grøn, orange, dyb rød og nær infrarød)
Med dette kit kan fire RNA-mål detekteres vha ViewRNA sondesæt type 1, 4, 6 og 10 (ViewRNA sondesæt sælges separat). Dette sæt bruger Alexa Fluor 546 for Type 1-sonder, Alexa Fluor 488 for Type 4-sonder, Alexa Fluor 647 for Type 6-sonder, og Alexa Fluor 750 for Type 10 sonder. RNA-visualisering kræver FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red og Cy7/NIR mikroskopfiltersæt. Der kræves et ekstra DAPI-filtersæt til nucleus modfarvning med DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (grøn, rød, dyb rød og nær infrarød)
Med dette kit kan fire RNA-mål detekteres vha ViewRNA sondesæt type 1, 4, 6 og 10 (ViewRNA sondesæt sælges separat). Dette sæt bruger Alexa Fluor 594 for Type 1-sonder, Alexa Fluor 488 for Type 4-sonder, Alexa Fluor 647 for Type 6-sonder, og Alexa Fluor 750 for Type 10 sonder. RNA-visualisering kræver FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red og Cy7/NIR mikroskopfiltersæt. Der kræves et ekstra DAPI-filtersæt til nucleus modfarvning med DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit, med Alexa Fluor 647 (Type 6) mærkesonde
Med dette kit kan ét RNA-mål påvises ved hjælp af en Type 6 ViewRNA sonde sæt (ViewRNA sondesæt sælges separat). Op til fire RNA-mål kan påvises, når de kombineres med ViewRNA Vævsmoduler (sælges separat). RNA-visualisering kræver et Cy5/Deep Red mikroskopfiltersæt. Der kræves et ekstra DAPI-filtersæt til nucleus modfarvning med DAPI.
ViewRNA Væv Alexa Fluor 488 (Type 4) Modul
Når det kombineres med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Kat. Nr. QVT0600) dette modul kan detektere et yderligere RNA-mål ved hjælp af en Type 4 ViewRNA sonde sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler til yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et FITC/GFP-filtersæt.
ViewRNA Væv Alexa Fluor 546 (Type 1) Modul
Når det kombineres med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Kat. Nr. QVT0600) dette modul kan detektere et yderligere RNA-mål ved hjælp af en Type 1 ViewRNA sonde sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler til yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et TRITC/RFP-filtersæt.
Bemærk: Den ViewRNA Væv Alexa Fluor 546 (Type 1) Modulet kan ikke kombineres med ViewRNA Væv Alexa Fluor 594 (Type 1) Modul, fordi begge bruger et Type 1-probesæt og vil spektralt overlappe i de fleste fluorescensmikroskoper.
ViewRNA Væv Alexa Fluor 594 (Type 1) Modul
Når det kombineres med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Kat. Nr. QVT0600) dette modul kan detektere et yderligere RNA-mål ved hjælp af en Type 1 ViewRNA sonde sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler til yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et Texas Red-filtersæt.
Bemærk: Den ViewRNA Væv Alexa Fluor 594 (Type 1) Modulet kan ikke kombineres med ViewRNA Væv Alexa Fluor 546 (Type 1) Modul, fordi begge bruger et Type 1-probesæt og vil spektralt overlappe i de fleste fluorescensmikroskoper.
ViewRNA Væv Alexa Fluor 750 (Type 10) Modul
Når det kombineres med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Kat. Nr. QVT0600) dette modul kan detektere et yderligere RNA-mål ved hjælp af en Type 10 ViewRNA sonde sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler til yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et CY7/NIR-filtersæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn (FITC), Orange (TRITC), Dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 )
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750
Endelig produkttype DNA
Prøvetype Væv (FFPE), Væv (CRYO), Cellekulturceller
Mærkningsmål RNA (generelt)
Excitation/Emission 496/519, 556/573, 650/665, 749/775 nm
Til brug med (applikation) RNA-FISH, In Situ Hybridization (ISH)
Mærkningsmetode ViewRNA Type 1, 4, 6, 10
Produktlinje ViewRNA
Produkttype Vævsfluorescens 4 Plex Assay Kit
Mængde 24 dias