Få mere at vide
Thermo Scientific™ ViewRNA Fluorescenssæt for vævsanalyse
Artikelnummer. 30564945 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Væv Alexa Fluor 488 (Type 4) Modul
Væv Alexa Fluor 546 (Type 1) Modul
Væv Alexa Fluor 594 (Type 1) Modul
Væv Alexa Fluor 750 (Type 10) Modul
Vævsfluor. 4 Plex Assay Kit
Vævsfluorescens 1 Plex Assay Core Kit
Vævsfluorescens 4 Plex Assay Kit
Farve:
Grøn (FITC)
Grøn (FITC), Orange (TRITC), Dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 )
Grøn (FITC), rød (Texas rød), dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 )
Grøn, Orange, Dyb Rød, NIR
Nær infrarød (Cy7 )
Orange (TRITC)
Rød (Texas rød)
dyb rød (Cy5 )
Mængde:
24 dias
96 Slides
96 dias
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Mængde
30564945 Vævsfluor. 4 Plex Assay Kit Grøn, Orange, Dyb Rød, NIR 96 Slides
17806781 Vævsfluorescens 4 Plex Assay Kit Grøn (FITC), Orange (TRITC), Dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 ) 24 dias
17773724 Vævsfluorescens 4 Plex Assay Kit Grøn (FITC), rød (Texas rød), dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 ) 24 dias
17733734 Vævsfluorescens 4 Plex Assay Kit Grøn (FITC), rød (Texas rød), dyb rød (Cy5 ), nær infrarød (Cy7 ) 96 dias
17763724 Vævsfluorescens 1 Plex Assay Core Kit dyb rød (Cy5 ) 24 dias
17783724 Vævsfluorescens 1 Plex Assay Core Kit dyb rød (Cy5 ) 96 dias
17626525 Væv Alexa Fluor 488 (Type 4) Modul Grøn (FITC) 24 dias
17713734 Væv Alexa Fluor 488 (Type 4) Modul Grøn (FITC) 96 dias
17616525 Væv Alexa Fluor 546 (Type 1) Modul Orange (TRITC) 24 dias
17703734 Væv Alexa Fluor 546 (Type 1) Modul Orange (TRITC) 96 dias
17636525 Væv Alexa Fluor 594 (Type 1) Modul Rød (Texas rød) 24 dias
17723734 Væv Alexa Fluor 594 (Type 1) Modul Rød (Texas rød) 96 dias
17606525 Væv Alexa Fluor 750 (Type 10) Modul Nær infrarød (Cy7 ) 24 dias
17793724 Væv Alexa Fluor 750 (Type 10) Modul Nær infrarød (Cy7 ) 96 dias
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Kit: Fare. Indeholder Formamid og Subtilisin. Mistænkt for at forårsage kræft. Kan skade fertiliteten eller det ufødte barn. Kan forårsage skade på organer ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Indeholder lithiumdodecylsulfat. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Læs SDS.
Artikelnummer. 30564945 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. QVT4700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kit: Fare. Indeholder Formamid og Subtilisin. Mistænkt for at forårsage kræft. Kan skade fertiliteten eller det ufødte barn. Kan forårsage skade på organer ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Indeholder lithiumdodecylsulfat. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Læs SDS.
Kræver
Når produktet opbevares som angivet på produktetiketten, er det stabilt i mindst 6 måneder efter modtagelse. Partispecifik udløbsdato kan findes på analysecertifikatet (COA).
ViewRNA Vævsassays er RNA in situ hybridiseringsassays (ISH) til pålidelig påvisning af op til fire RNA-mål inden for vævssektioner og dyrkede celler. Visualiser ethvert RNA i ethvert væv/celle med enkeltkopifølsomhed.
ViewRNA Vævsanalyse Fluorescenssæt muliggør en in situ hybridiseringsmetode (ISH) til samtidig påvisning af et til fire RNA-mål (mRNA, ikke-kodende RNA eller mikroRNA) ved enkeltkopifølsomhed. Disse sæt kombinerer lyse Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, og Alexa Fluor 750 farvestoffer, der visualiseres ved hjælp af fluorescensmikroskoper eller billedkameraer med højt indhold. ViewRNA Vævsassay bruger proprietær kemi til de målspecifikke probesæt (RNA FISH-prober) og gren-DNA (bDNA) signalamplifikation til påvisning af specifikt signal.
Med ViewRNA vævsprøver kan du opnå:
  • Robust, enkelt RNA-molekyledetektion i FFPE-vævssektioner, kryo-konserverede sektioner og dyrkede celler
  • Nøjagtighed og specificitet, der er iboende i bDNA-amplifikationsteknologier
  • Samtidig detektion af op til fire RNA-mål, herunder mRNA, ikke-kodende RNA og mikroRNA
Bemærk: Et ViewRNA probe-sæt er påkrævet og kan købes separat
ViewRNA Tissue Assay Fluorescens-kits, når de kombineres med et ViewRNA vævsprobesæt (købt separat), muliggør påvisning af et enkelt RNA-mål i væv/celler ved hjælp af Alexa Fluor farvestoffer. ViewRNA Tilbyder 6500 katalogprobesæt. Flere probe-sæt kan designes uden ekstra omkostninger.
For at imødekomme forskellige eksperimentelle behov ViewRNA leveres vævstesten i forskellige kits og moduler.
ViewRNA Vævsfluorescens 4-Plex Assay Kit (grøn, orange, dyb rød og nær-infrarød)
Med dette sæt kan fire RNA-mål detekteres ved hjælp af ViewRNA probesæt type 1, 4, 6 og 10 (ViewRNA probe-sæt sælges separat). Dette sæt bruger Alexa Fluor 546 til Type 1-prober, Alexa Fluor 488 til Type 4-prober, Alexa Fluor 647 til Type 6-sonder og Alexa Fluor 750 til Type 10-prober. RNA-visualisering kræver FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red og Cy7/NIR mikroskopfiltersæt. Et ekstra DAPI-filtersæt er nødvendigt for nucleus counterstain med DAPI.
ViewRNA Vævsfluorescens 4-Plex Assay Kit (grøn, rød, dyb rød og nær-infrarød)
Med dette sæt kan fire RNA-mål detekteres ved hjælp af ViewRNA probesæt type 1, 4, 6 og 10 (ViewRNA probe-sæt sælges separat). Dette sæt bruger Alexa Fluor 594 til Type 1-prober, Alexa Fluor 488 til Type 4-prober, Alexa Fluor 647 til Type 6-sonder og Alexa Fluor 750 til Type 10-prober. RNA-visualisering kræver FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red og Cy7/NIR mikroskopfiltersæt. Et ekstra DAPI-filtersæt er nødvendigt for nucleus counterstain med DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit, med Alexa Fluor 647 (Type 6) mærkeprobe
Med dette sæt kan ét RNA-mål detekteres ved hjælp af et Type 6 ViewRNA probe-sæt (ViewRNA probe-sæt sælges separat). Op til fire RNA-mål kan detekteres, når de kombineres med ViewRNA vævsmoduler (solgt separat). RNA-visualisering kræver et Cy5/Deep Red mikroskopfilter. Et ekstra DAPI-filtersæt er nødvendigt for nucleus counterstain med DAPI.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 488 (Type 4) modul
Når det kombineres ViewRNA med Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan dette modul detektere et ekstra RNA-mål ved hjælp af et Type 4 ViewRNA probe-sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler for yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et FITC/GFP-filtersæt.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) modul
Når det kombineres ViewRNA med Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan dette modul detektere et ekstra RNA-mål ved hjælp af et Type 1 ViewRNA probe-sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler for yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et TRITC/RFP-filtersæt.
Bemærk: ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) Modulet kan ikke kombineres med ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) modulet, fordi begge bruger et Type 1 probe-sæt og spektralt overlapper i de fleste fluorescensmikroskoper.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) modul
Når det kombineres ViewRNA med Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan dette modul detektere et ekstra RNA-mål ved hjælp af et Type 1 ViewRNA probe-sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler for yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et Texas Red-filtersæt.
Bemærk: ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Modulet kan ikke kombineres med Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) modulet ViewRNA, da begge bruger et Type 1 probe-sæt og vil spektralt overlappe i de fleste fluorescensmikroskoper.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 750 (Type 10) modul
Når det kombineres med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan dette modul detektere et ekstra RNA-mål ved hjælp af et Type 10 ViewRNA probe-sæt. Dette modul kan kombineres med andre moduler for yderligere RNA-måldetektion. RNA-visualisering kræver et CY7/NIR-filtersæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn, Orange, Dyb Rød, NIR
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750
Endelig produkttype DNA
Prøvetype Væv (FFPE), Væv (CRYO), Cellekulturceller
Mærkningsmål RNA (Generelt)
Excitation/Emission 496/519, 556/573, 650/665, 749/775 nm
Til brug med (applikation) RNA-FISH, In Situ Hybridisering (ISH)
Mærkningsmetode ViewRNA Type 1, 4, 6, 10
Produktlinje ViewRNA
Produkttype Vævsfluor. 4 Plex Assay Kit
Mængde 96 Slides