Få mere at vide
Invitrogen™ ViewRNA™ Cell Plus Assay Kit
Artikelnummer. 16318755
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 16318755
Brand: Invitrogen™ 881900099
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De ViewRNA Cell Plus Assay er et nyt assay, der kombinerer immuncytokemi med ViewRNA teknologi, en proprietær fluorescerende in situ hybridisering og sekventiel forgrenet DNA-amplifikationsteknik, til at visualisere både RNA med enkeltmolekylefølsomhed og protein i individuelle celler.
Denne analyse muliggør samtidig påvisning af op til tre RNA-mål i kombination med immunfænotypning for celleoverflade eller intracellulære proteiner ved brug af både indirekte og direkte immuncytokemi for at muliggøre detaljeret karakterisering af specifikke cellesubpopulationer. Til samtidig påvisning af et fjerde RNA-mål, ViewRNA ISH Cell 740 Modul (Kat. Nr. QVC0200) kan kombineres med dette sæt. Det tillader analyse af et yderligere mål i 740-kanalen (AlexaFluor 750).
Denne ViewRNA Cell Plus Assay kit indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at udføre analysen. Target Probe-sæt til gener af interesse og antistoffer sælges separat.
Reaktivitet/art
Prober kan designes til enhver art. Disse er de mest anvendte/testede arter: Armensk hamster, bavian, kvæg, hund, kat, kylling, chimpanse, ko, cynomolgus abe, æsel, ged, gylden syrisk hamster, marsvin, hamster, hest, menneske, makak, abe, mus, ikke-menneskelig primat, oliven bavian, gris, pigtailed mabiter, pigtailed macaquer monkey
Rapporteret anvendelse Mikroskopi,
immuncytokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Primer-probe detektion
Format Sæt
Til brug med (applikation) Mikroskopi, Immuncytokemi
Produkttype RNA In Situ Hybridization Assay Kit
Mængde 1 sæt