Få mere at vide
uvex 1 S1 SRC lav sikkerhedssko
Uvex 1 lav sikkerhedssko giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sko er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
Brand: uvex 8543847
Beskrivelse
- Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
- Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
- Ergonomisk designet ydersål lavet med dual density polyurethan for fremragende skridsikkerhed
- Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
- Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
- Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
- Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
Tekniske data
| Sort, Gul | |
| Afstandsnet | |
| 47 | |
| Komposit | |
| Unisex | |
| Nej | |
| ESD sikkerhedssko |
| Elastik | |
| Microvelour | |
| Dual Density Polyurethane (PU) | |
| 11 cm | |
| Trænere | |
| S1 |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.