Få mere at vide
uvex 1 S1 SRC lav sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7236914 Shop alle Uvex produkter
Bredde (metrisk):
11 cm
Størrelse:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
Artikelnummer. 15351133
Brand: uvex 8543835
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 1 lav sikkerhedssko giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sko er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
  • Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
  • Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
  • Ergonomisk designet ydersål lavet med dual density polyurethan for fremragende skridsikkerhed
  • Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
  • Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Gul
Blonde materiale Elastik
Liner materiale Afstandsnet
Materiale Microvelour
Størrelse 35
Sål materiale Dual Density Polyurethane (PU)
Tå materiale Komposit
Bredde (metrisk) 11 cm
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttype ESD sikkerhedssko