Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hætteglasholder til HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
Denne hætteglasholder til HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer holder hætteglas sikkert på plads under behandling af prøver.
723.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Holder
Til brug med (udstyr) HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator
Materiale Skum
Emballagemængde 1 stk.
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Holder Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Holder Pris Antal & tilgængelighed  
12517336
Dokumentvisning
Cole-Parmer™
2197
11.9 cm 24 Standard 15 mL centrifugerør med konisk bund
723.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Slib sikkert prøver i HG-600 Geno/Grinder™ 2010.
  • Hætteglasholdere er velegnede til brug med HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator.
  • Bestil homogenisator og hætteglas separat.
Tekniske data
Tekniske data
Holder
HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator
Skum
1 stk.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Hætteglasholder til HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer