Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hætteglasholder til HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Længde (metrisk):
11.9 cm
Holder:
24 Standard 15 mL centrifugerør med konisk bund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Slib sikkert prøver i HG-600 Geno/Grinder™ 2010.
- Hætteglasholdere er velegnede til brug med HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator.
- Bestil homogenisator og hætteglas separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Holder |
| Til brug med (udstyr) | HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator |
| Holder | 24 Standard 15 mL centrifugerør med konisk bund |
| Længde (metrisk) | 11.9 cm |
| Materiale | Skum |
| Emballagemængde | 1 stk. |