Få mere at vide
VI 16832, MedChemExpress
Beskrivelse
VI 16832 is a broad spectrum Type I kinase inhibitor which can be used as an enrichment tool for the comparative expression analysis of protein kinases in different cancer cell lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VI 16832 |
| CAS | 1430218-51-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H25N5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (85.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=CC2=CN=C(NC3=CC=C(OCCN)C=C3)N=C2N1C4C(C5)CCC5C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.47 |
| Formel vægt | 391.47 |
| Vis mere |