Få mere at vide
Verubecestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Verubecestat (MK-8931) is an orally active, high-affinity BACE1 and BACE2 inhibitor with Ki values of 2.2 nM and 0.38 nM. Verubecestat effectively reduces Aβ40 and has the potential for Alzheimer's Disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Verubecestat |
| CAS | 1286770-55-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17F2N5O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | MK-8931 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (85.49 mM) |
| SMIL | O=C(C1=NC=C(F)C=C1)NC2=CC=C(F)C([C@@](C3)(C)N=C(N)N(C)S3(=O)=O)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.41 |
| Vis mere |