Få mere at vide
Gibco™ Versene Løsning
Artikelnummer. 11518876 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11518876 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11518876 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15040033
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Versene Løsning
Versene er en EDTA-opløsning til brug som et skånsomt ikke-enzymatisk celledissociationsreagens. Gibco™ Versene Opløsning (0,48 mM) formuleres som 0,2 g EDTA( Na4 ) pr. liter phosphatbufret saltvand (PBS).
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Versene Løsningen er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Versene Løsningsprodukt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15040-066). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Versene Opløsning, 100mL, flydende, 1:5000 fortynding, EDTA-chelatorer, ingen phenolrød, indeholder 0,2 g EDTA(Na4) pr. liter fosfatbufret saltvand (PBS), vandopløselig, FDA og ISO 13485-standarder, brugt til pattedyrcellekultur, 18 måneders holdbarhed
Celletype Pattedyrceller
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Med tilsætningsstoffer EDTA
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 100 ml