missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vercirnon, MedChemExpress
Beskrivelse
Vercirnon inhibits CCR9-mediated Ca2+ mobilization and chemotaxis on Molt-4 cells with IC50 values of 5.4 and 3.4 nM, respectively. Vercirnon is selective for CCR9 over CCR1-12 and CX3CR1-7 (IC50s>10 μM for all). Vercirnon is an equipotent inhibitor of CCL25-directed chemotaxis of both splice forms of CCR9 (CCR9A and CCR9B) with IC50 values of 2.8 and 2.6 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vercirnon |
| CAS | 698394-73-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H21ClN2O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GSK-1605786 CCX282-B Traficet-EN |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.19 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=CC=C(Cl)C=C2C(C3=CC=[N+]([O-])C=C3)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.93 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?