Få mere at vide
Veratrole, 99+%
Artikelnummer. 10686362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Product Code. 10686362
Brand: Thermo Scientific Acros 161110010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-16-7
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00008357
InChI nøgle ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
IUPAC navn 1,2-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC=C1OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Veratrole
Navn note 99+%
Smeltepunkt 15°C
Farve Hvid til cremet
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 206°C to 207°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(OCH3)2
Brydningsindeks 1.5330 to 1.535
Mængde 1 kg
Beilstein 06, 771
Merck Index 15, 10150
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,acetone and ether
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Veratrole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.