Få mere at vide
Veratrole, 99%
Artikelnummer. 11464024
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464024 5000 g 5000g
11454024 250 g 250g
11444024 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11985.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Det er nyttigt til organisk syntese af aromatiske forbindelser. Veratrol er relativt elektronrig og undergår således let elektrofil substitution.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er nyttigt til organisk syntese af aromatiske forbindelser. Veratrol er relativt elektronrig og undergår således let elektrofil substitution.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, diethylether, acetone og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-16-7
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00008357
InChI nøgle ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
IUPAC navn 1,2-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veratrole
Smeltepunkt 21 °C til 23 °C
Tæthed 1.084
Kogepunkt 206 °C til 207 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5000 g
Beilstein 1364621
Merck Index 14,9956
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, diethylether, acetone og methanol. Let opløselig i vand.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%