Få mere at vide
Veratrole, 99%
Beskrivelse
Det er nyttigt til organisk syntese af aromatiske forbindelser. Veratrol er relativt elektronrig og undergår således let elektrofil substitution.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er nyttigt til organisk syntese af aromatiske forbindelser. Veratrol er relativt elektronrig og undergår således let elektrofil substitution.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, diethylether, acetone og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Veratrole |
| Smeltepunkt | 21 °C til 23 °C |
| Tæthed | 1.084 |
| Kogepunkt | 206 °C til 207 °C |
| Flammepunkt | 87 °C (188 °F) |
| Brydningsindeks | 1.533 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1364621 |
| Merck Index | 14,9956 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, diethylether, acetone og methanol. Let opløselig i vand. |
| Vis mere |