Få mere at vide
Veratraldehyde, 99%
Artikelnummer. 11418993
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418993 100 g 100g
11428993 500 g 500g
11438993 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11110.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-14-9 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Veratraldehyd blev anvendt til fremstilling af 4-chlormethyl-2-(dimethoxyphenyl)-1,3-dioxolan. Det blev brugt til syntese af (+)-lithospermic syre, med anti-HIV aktivitet. Det danner 1:1 inklusionskomplekser med cyclodextriner. Det reagerer med 3-acetyl-2,5-dimethythiophen for at give chalconfarvestof, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)prop-2-en-1-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Veratraldehyd blev anvendt til fremstilling af 4-chlormethyl-2-(dimethoxyphenyl)-1,3-dioxolan. Det blev brugt til syntese af (+)-lithospermic syre, med anti-HIV aktivitet. Det danner 1:1 inklusionskomplekser med cyclodextriner. Det reagerer med 3-acetyl-2,5-dimethythiophen for at give chalconfarvestof, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2,5-dimethylthiophen-3-yl)prop-2-en-1-on.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Frit opløseligt i alkohol og ether.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-14-9
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00003363
InChI nøgle WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin
PubChem CID 8419
ChEBI CHEBI:17098
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=O)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veratraldehyde
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Kogepunkt 281°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Mængde 100 g
Beilstein 473899
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9951
Opløselighedsinformation Soluble in water. Freely soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%