Få mere at vide
(±)-Verapamil Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11425502 1 g
1 options
Artikelnummer. 11425502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219554501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fungerer som calciumkanalmodulator, adrenoceptorantagonist, antiarrytmisk, hjertedepressiv og koronar vasodilator. (±)-Verapamilhydrochlorid MP Biomedicals er en α1-antagonist og calciumkanalblokker, der virker ved at hæmme
Virker ved at tilstoppe kanalerne og begrænse indtrængen af calcium i både glatte muskelceller i arteriolære vægge og hjertemuskelceller ved højere doser.
  • Blokerer L-type Ca2+-kanaler i glat og hjertemuskulatur
  • Inducerer apoptose af humane primære og metastatiske colon adenokarcinom celler in vitro
  • Lægemiddelresistens-reverseringsmiddel virker på Pgp, f.eks. mindsker fjernelsen af digoxin i nyretubuli
  • Øger basal ATPase-aktivitet af Pgp
  • Substrat for Cyp3A4 og CYP2C6
Tekniske data
CAS 152-11-4
Smeltepunkt 140 °C til 150 °C (litteratur)
Molekylær formel C27H39ClN2O4
Mængde 1 g
Synonym verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (7g/100 ml); sparsomt opløselig i kloroform; opløseligt i ethanol (26 mg/ml), isopropanol, acetone, ethylacetat; frit opløseligt i methanol (>100 mg/ml), DMF (>100 mg/ml); praktisk talt uopløseligt i ether.
InChI nøgle DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylmethylamino]-2-propan-2-ylpentanenitril;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 491.069
PubChem CID 62969
Formel vægt 491.1
Fysisk form Pulver