Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Verapamil hydrochloride |
| CAS | 52-53-9 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 0.999 |
| Molekylær formel | C27H38N2O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | verapamil, iproveratril, vasolan, dilacoran, isoptin, cordilox, calan, verapamilo, verapamilum, falicard |
| InChI nøgle | SGTNSNPWRIOYBX-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentanenitril |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (±)-Verapamil Hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: verapamil hydrochloride