Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (± )-Verapamil hydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 10441012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10441012 1 g Glasflaske 1g
10403045 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10441012 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 329330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.94 DKK
    643.65 DKK / 1g
    Spare 71.29 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 152-11-4 | C27H38N2O4·HCl | 491,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152-11-4
Molekylær formel C27H38N2O4·HCl
Molekylvægt (g/mol) 491.07
MDL nummer MFCD00055208
InChI nøgle DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril
PubChem CID 62969
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylmethylamino]-2-propan-2-ylpentanenitril;hydrochlorid
SMIL CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Verapamil hydrochloride
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140,0 °C til 144,0 °C
Farve Hvid
pH 4,5 til 6,5 (5% soln.)
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 10144
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 491.07
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-Verapamil hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.