Få mere at vide
Veralipride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486297 5 mg -
16469986 50 mg -
16454686 100 mg -
16443578 10 mg 10mg
16400066 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101797
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.
Veralipride is a D2 receptor antagonist. It is an alternative antidopaminergic treatment for menopausal symptoms.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veralipride
CAS 66644-81-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H25N3O5S
Mængde 5 mg
Synonym (±)-Veralipride LIR166
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.78 mM)
SMIL O=C(NCC1N(CC=C)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC(OC)=C2OC
Molekylvægt (g/mol) 383.46
Formel vægt 383.46
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration