Få mere at vide
Venlafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468408
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16468408 10 mg -
16444297 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468408 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0196A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Venlafaxine hydrochloride (Wy 45030 hydrochloride) is an orally active, potent serotonin (5-HT)/norepinephrine (NE) reuptake dual inhibitor. Venlafaxine is an antidepressant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Venlafaxine hydrochloride
CAS 99300-78-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H28ClNO2
Mængde 10 mg
Synonym Wy 45030 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (159.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1(C(C2=CC=C(OC)C=C2)CN(C)C)CCCCC1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Formel vægt 313.86
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation