Få mere at vide
Venetoclax, MedChemExpress
Beskrivelse
Venetoclax (ABT-199
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Venetoclax |
| CAS | 1257044-40-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C45H50ClN7O7S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | ABT-199 GDC-0199 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (89.24 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(NS(=O)(C1=CC=C(NCC2CCOCC2)C([N+]([O-])=O)=C1)=O)C3=CC=C(N4CCN(CC5=C(C6=CC=C(Cl)C=C6)CC(C)(C)CC5)CC4)C=C3OC7=CN=C(NC=C8)C8=C7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 868.44 |
| Vis mere |