Få mere at vide
Veledimex (S enantiomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16451649
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16451649 1 mg -
16439727 5 mg -
16437198 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16451649 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16785B
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.
Veledimex S enantiomer (INXN-1001 S enantiomer) is the S enantiomer of veledimex. Veledimex is an oral activator ligand for a proprietary gene therapy promoter system, and a moderate inhibitor of and substrate for CYP3A4/5.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veledimex (S enantiomer)
CAS 1093131-03-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H38N2O3
Mængde 1 mg
Synonym INXN-1001 (S enantiomer) RG-115932 (S enantiomer)
SMIL O=C(NN(C(C1=CC(C)=CC(C)=C1)=O)[C@H](C(C)(C)C)CCC)C2=CC=CC(OC)=C2CC
Molekylvægt (g/mol) 438.6
Formel vægt 438.6
Procent renhed 98.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death