missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VBY-825, MedChemExpress

Artikelnummer. 16469477
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16469477 5 mg
16406938 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16469477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15958

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress VBY-825 is a novel, reversible cathepsin inhibitor with high potency against cathepsins B, L, S and V.

VBY-825 is a novel, reversible cathepsin inhibitor with high potency against cathepsins B, L, S and V.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale VBY-825
CAS 1310340-58-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H29F4N3O5S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (233.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC[C@H](NC([C@@H](N[C@@H](C1=CC=C(F)C=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(CC2CC2)=O)=O)C(C(NC3CC3)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 535.55
Formel vægt 535.55
Procent renhed 99.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.