Få mere at vide
Medline Scientific™ Varizoom LED Kikkert Zoom Stereomikroskop
Et stereoskopisk zoommikroskop med parallel infinity-optik og et optisk zoomsystem.
29545.00 DKK
Tekniske data
Inkluderer 2 øjestykker af gummi, et blåt filter, støvdæksel og brugsanvisning
Spænding 220/240 V
Måltyper Plan Achromatic
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz
Produkttype Stereoskopisk zoommikroskop
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Forstørrelseskraft Zoomområde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Forstørrelseskraft Zoomområde Pris Antal & tilgængelighed  
12693025
Dokumentvisning
Medline Scientific™
7700.0008
8X til 64X 0.047222222222
29545.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Kikkertkonfiguration som standard
  • Tre zoomområder er tilgængelige
  • Kikkert optisk hoved skråtstillet til 20°
  • Interpupillær afstandsjustering (Siedentopf type) 45 til 75 mm
  • Dioptrisk kompensation på begge okularrør
  • Indeholder 2 gummiøjekopper, et blåt filter, støvdæksel og brugsanvisning
Tekniske data
Tekniske data
2 øjestykker af gummi, et blåt filter, støvdæksel og brugsanvisning
Plan Achromatic
Stereoskopisk zoommikroskop
LED
WF 10X/22 mm, Pointer i ét okular
220/240 V
220/240 V 50/60 Hz
Kikkert, 20° Tilbøjelig
50/60 Hz
1 hver
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Medline Scientific™ Varizoom LED Kikkert Zoom Stereomikroskop