Få mere at vide
Medline Scientific™ Varizoom LED Kikkert Zoom Stereomikroskop
Artikelnummer. 12693025
Skift visning
Forstørrelseskraft:
8X til 64X
Zoomområde:
0,047222222222
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Zoomområde Pakningsstørrelse
12693025 8X til 64X 0,047222222222 Hver
1 options
Artikelnummer. 12693025 Leverandør Medline Scientific™ Leverandørnr. 7700.0008
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Et stereoskopisk zoommikroskop med parallel infinity-optik og et optisk zoomsystem.
  • Kikkertkonfiguration som standard
  • Tre zoomområder er tilgængelige
  • Kikkert optisk hoved skråtstillet til 20°
  • Interpupillær afstandsjustering (Siedentopf type) 45 til 75 mm
  • Dioptrisk kompensation på begge okularrør
  • Indeholder 2 gummiøjekopper, et blåt filter, støvdæksel og brugsanvisning
Tekniske data
Inkluderer 2 øjestykker af gummi, et blåt filter, støvdæksel og brugsanvisning
Spænding 220/240 V
Forstørrelseskraft 8X til 64X
Måltyper Plan Achromatic
Zoomområde 0,047222222222
Elektriske krav 220/240 V 50/60 Hz
Produkttype Stereoskopisk zoommikroskop
Hovedstil Kikkert, 20° Tilbøjelig
Belysningstype LED
Frekvens 50/60 Hz
Okular WF 10X/22 mm, Pointer i ét okular
Mængde 1 hver