Få mere at vide
Eppendorf™ Varispenser™ 2x flaske-top dispenser med recirkulationsventil
Ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
2921.64 DKK - 5311.16 DKK
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Volumen (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15787367
|
Eppendorf™
4967000014 |
0,2 til 2,0 ml |
2921.64 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15797367
|
Eppendorf™
4967000022 |
0,5 til 5,0 ml |
2921.64 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15707377
|
Eppendorf™
4967000030 |
1,0 til 10 ml |
2921.64 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15717377
|
Eppendorf™
4967000049 |
2,5 til 25 ml |
3915.60 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15781587
|
Eppendorf™
4967000057 |
5,0 til 50 ml |
4236.88 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15727377
|
Eppendorf™
4967000065 |
10 til 100 ml |
5311.16 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
- Recirkulationsventil
- Standard GL 45 gevind i alle størrelser til de fleste almindelige flaskegevinde
- Sikkerhedsventilkugler i afgangsventil forhindrer lækage, når afgangsrør ikke er monteret
- Skrubar udluftningshætte til nem montering af tørrerør eller mikrofilter
- Ovalt dispenserhus til nem transport
- PFA-tætning af glidestemplet forhindrer, at den sætter sig fast
- Fastgørelsesskyder på indvendigt fortandet skinne for hurtig og præcis lydstyrkejustering
- Høj kemikalieresistens af alle dispenseringskomponenter
- Teleskopudsugningsrør til variabel justering af flaskehøjde
- Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
- Mulighed for brugerjustering
Tekniske data
1 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Varispenser™ 2x flaske-top dispenser med recirkulationsventil