Få mere at vide
Eppendorf™ Varispenser™ 2x flaske-top dispenser med recirkulationsventil
Artikelnummer. 15707377 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2,0 ml
0,5 til 5,0 ml
1,0 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5,0 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15707377 1,0 til 10 ml Hver
15787367 0,2 til 2,0 ml Hver
15797367 0,5 til 5,0 ml Hver
15717377 2,5 til 25 ml Hver
15781587 5,0 til 50 ml Hver
15727377 10 til 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15707377 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4967000030
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
  • Recirkulationsventil
  • Standard GL 45 gevind i alle størrelser til de fleste almindelige flaskegevinde
  • Sikkerhedsventilkugler i afgangsventil forhindrer lækage, når afgangsrør ikke er monteret
  • Skrubar udluftningshætte til nem montering af tørrerør eller mikrofilter
  • Ovalt dispenserhus til nem transport
  • PFA-tætning af glidestemplet forhindrer, at den sætter sig fast
  • Fastgørelsesskyder på indvendigt fortandet skinne for hurtig og præcis lydstyrkejustering
  • Høj kemikalieresistens af alle dispenseringskomponenter
  • Teleskopudsugningsrør til variabel justering af flaskehøjde
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
  • Mulighed for brugerjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Analog flaskedispenser med adaptere
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 1,0 til 10 ml
Inkluderer Recirkulationsventil, adaptere GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (125 – 240 mm)