Få mere at vide
WTW™ Variabel bølgelængde termoaktor med 4 temperaturindstillinger
Artikelnummer. 10159081
Skift visning
Holder:
12 reaktionskuvetter
2 x 12 reaktionskuvetter i 2 varmeblokke
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10159081 12 reaktionskuvetter Hver
10132342 2 x 12 reaktionskuvetter i 2 varmeblokke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159081 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 1P211
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til nedbrydning af COD, total nitrogen og total fosfor
Termoaktorer til nedbrydning af COD, total nitrogen og total fosfor, herunder kortvarig og selvprogrammeret højtemperaturdesintegration op til 170 °C. Den høje reaktionstemperatur over et defineret tidsrum sikrer en fuldstændig nedbrydning af prøven. De nødvendige temperaturer og nedbrydningstider for standardparametrene er gemt i hver WTW termoreaktor. Derudover er der forskellige muligheder for selvprogrammering og kuvette numre tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Termoaktor
Spænding 230/115 V
Watt 280 W
Dybde (metrisk) 315 mm
Elektriske krav 115/230 V± 15 %, 50/60 Hz, 280 W
Til brug med (applikation) Rutinemålinger, spildevand
Højde (metrisk) 185 mm
Holder 12 reaktionskuvetter
Bredde (metrisk) 256 mm
Frekvens 50/60 Hz