Få mere at vide
WTW™ Variabel bølgelængde termoaktor med 4 temperaturindstillinger
Artikelnummer. 10132342
Skift visning
Holder:
12 reaktionskuvetter
2 x 12 reaktionskuvetter i 2 varmeblokke
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
10132342 2 x 12 reaktionskuvetter i 2 varmeblokke Hver
10159081 12 reaktionskuvetter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132342 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 1P231
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nedbrydning af COD, total nitrogen og total fosfor
Standardiserede fordøjelsesprogrammer for standardparametrene COD, hurtig COD (148 C, °20 min.), total nitrogen, total fosfor, TOC og tungmetaller af galvanisering med automatisk opvarmning og sluk. 8 brugerdefinerede fordøjelser ved temperaturer mellem 25-°170 C kan programmeres til specielle nedbrydninger og tillader derfor også højtemperaturudrådninger. To forskellige programmer til hver 12 kuvetter kan køres på samme tid. Du kan bruge en ekstern temperatursensor i stedet for et hætteglas med dataoutput til pc'en/printeren til analytisk kvalitetssikring (AQA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Termoaktor
Hertz 50/60 Hz
Spænding 230/115 V
Watt 560 W
Dybde (metrisk) 315 mm
Elektriske krav 115/230 V± 15 %, 50/60 Hz, 560 W
Til brug med (applikation) Rutinemæssige og specialiserede opgaver i spildevand og i laboratorier
Højde (metrisk) 185 mm
Holder 2 x 12 reaktionskuvetter i 2 varmeblokke
Bredde (metrisk) 256 mm