missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vardenafil hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Vardenafil hydrochloride shows inhibitory towards PDE1 (180 nM), PDE6 (11 nM), PDE2, PDE3, and PDE4 (>1000 nM). Vardenafil hydrochloride competitively inhibits cyclic guanosine monophosphate (cGMP) hydrolysis and thus increases cGMP levels. Vardenafil hydrochloride can be used for the research like erectile dysfunction, hepatitis, diabetes[1]-[6].
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vardenafil hydrochloride |
| CAS | 224785-91-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H33ClN6O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (190.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (190.45 mM) |
| SMIL | CCCC1=NC(C)=C2N1N=C(C(C=C(S(=O)(N3CCN(CC)CC3)=O)C=C4)=C4OCC)NC2=O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 525.06 |
| Formel vægt | 525.06 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?