Få mere at vide
Vanillin, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 121-33-5 |
| Smeltepunkt | 80°C to 83.5°C |
| Tæthed | 1.06 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | (CH3O)(OH)C6H3CHO |
| MDL nummer | MFCD00006942 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillin |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Grad | Research |