Få mere at vide
Vanillin, 99%
Artikelnummer. 11459103
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459103 100 g 100g
11469103 500 g 500g
11479103 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11169.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Vanillin er et smagsstof, der bruges i søde fødevarer, is og chokolade. Det bruges i parfume såvel som til at kontrollere de ubehagelige lugte i medicin. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler. I tyndtlagskromatografi bruges det som en generel plet til fremkaldelse TLC plader for at gøre det muligt at visualisere komponenter i en reaktionsblanding. På samme måde kan vanillinhydrochloridfarvning bruges til at visualisere lokaliseringen af tanniner i celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vanillin er et smagsstof, der bruges i søde fødevarer, is og chokolade. Det bruges i parfume såvel som til at kontrollere de ubehagelige lugte i medicin. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler. I tyndtlagskromatografi bruges det som en generel plet til fremkaldelse TLC plader for at gøre det muligt at visualisere komponenter i en reaktionsblanding. På samme måde kan vanillinhydrochloridfarvning bruges til at visualisere lokaliseringen af tanniner i celler.
Opløselighed Opløselig i vand, diethylether
, acetone, methanol, benzen, petroleumsether, chloroform, carbondisulfid, iseddike, pyridin og i vandige opløsninger af alkalihydroxider.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, alkalier og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-33-5
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI nøgle MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillin
Smeltepunkt 81 °C til 83 °C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 170 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 153 °C (307 °F)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Beilstein 472792
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,9932
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, diethylether, acetone, methanol, benzen, petroleumsether, kloroform, kulstofdisulfid, iseddikesyre, pyridin og i vandige opløsninger af alkalihydroxider.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanillin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanillin