Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanillin |
| Smeltepunkt | 81 °C til 84 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 1.0600g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 08, 247 |
| Merck Index | 15, 10120 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vanillin
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.