Få mere at vide
Vanillin, 99%, ren
Artikelnummer. 10041610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10041610 1 kg Plastflaske 1kg
10574071 2 g Glasflaske 2g
10387020 100 g Plastflaske -
10294900 250 g Plastflaske 250g
11984781 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10041610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140820010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-33-5
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI nøgle MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillin
Smeltepunkt 81 °C til 84 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 08, 247
Merck Index 15, 10120
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanillin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.