Få mere at vide
Vanillin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498371 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11498371 500 g
11488371 100 g
11408381 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498371 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215218890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 121-33-5
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00006942,MFCD08702848
InChI nøgle MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC navn 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanillin
Farve Hvid
Tæthed 1.056g/mL
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
Formel vægt 152.1
Fysisk form Krystallinsk pulver